3,5-Dichloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC37868-1G PC37868-250MG
APOSPC37868-1GEA 1590 DKK
APOSPC37868-1G APOSPC37868-250MG
3,5-Dichloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
3,5-Dichloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Formel: C₆H₂Cl₃FO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026220
CAS-nummer: 1131397-79-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III