3,4-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC37866-1G PC37866-250MG PC37866-5G
APOSPC37866-1GEA 4320 DKK
APOSPC37866-1G APOSPC37866-250MG APOSPC37866-5G
3,4-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
3,4-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₂Cl₃FO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28785980
CAS-nummer: 1803718-50-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III