Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methyl nonaflate, Methyl perfluorobutane-1-sulphonate, Methyl 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
PC3785J-1G PC3785J-5G
APOSPC3785J-1GEA 898 DKK
APOSPC3785J-1G APOSPC3785J-5G
Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Formel: C₅H₃F₉O₃S
Kogepunkt: 155…156 °C
Massefylde: 1,688 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 50 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00210080
CAS-nummer: 6401-03-2
UN nummer: 2929
ADR: 6.1+3,II