n-Butyl pentafluoropropionate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3771-25G PC3771-10G PC3771-100G
APOSPC3771-25GEA 3060 DKK
APOSPC3771-25G APOSPC3771-10G APOSPC3771-100G
n-Butyl pentafluoropropionate 98%
n-Butyl pentafluoropropionate
Formel: C₇H₉F₅O₂
Kogepunkt: 116…117 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093312
CAS-nummer: 680-28-4