2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3747-1G PC3747-250MG
APOSPC3747-1GEA 622 DKK
APOSPC3747-1G APOSPC3747-250MG
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₉FN₂O₂
Smeltepunkt: 304…307 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10007771
CAS-nummer: 850705-30-5