3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3739C-100MG PC3739C-25MG
APOSPC3739C-100MGEA 5210 DKK
APOSPC3739C-100MG APOSPC3739C-25MG
3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose 98%
3-Deoxy-3-fluoro-D-glucopyranose
Formel: C₆H₁₁FO₅
Smeltepunkt: 115…117 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00063302
CAS-nummer: 7226-70-2