2-Amino-4-bromo-5-fluorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxyaniline
PC3691-1G PC3691-250MG PC3691-5G
APOSPC3691-1GEA 1140 DKK
APOSPC3691-1G APOSPC3691-250MG APOSPC3691-5G
2-Amino-4-bromo-5-fluorophenol
2-Amino-4-bromo-5-fluorophenol
Formel: C₆H₅BrFNO
Molekylvægt: 206.012 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11101429
CAS-nummer: 1016234-89-1