7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3668-250MG PC3668-1G PC3668-5G
APOSPC3668-250MGEA 262 DKK
APOSPC3668-250MG APOSPC3668-1G APOSPC3668-5G
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
Formel: C₈H₄BrFO
Smeltepunkt: 35…36 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09056781
CAS-nummer: 253429-31-1