4,6-Difluoro-4,6-dideoxy-D-galactopyranose 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3662-10MG PC3662-25MG
APOSPC3662-10MGEA 942 DKK
APOSPC3662-10MG APOSPC3662-25MG
4,6-Difluoro-4,6-dideoxy-D-galactopyranose 98%
4,6-Difluoro-4,6-dideoxy-D-galactopyranose
Formel: C₆H₁₀F₂O₄
Smeltepunkt: 169…177 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08461578
CAS-nummer: 238403-53-7