Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 2-hydroxy-2-methyl-3,3,3-trifluoropropanoate, Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionate
PC3639-1G PC3639-5G
APOSPC3639-1GEA 1350 DKK
APOSPC3639-1G APOSPC3639-5G
Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoate 97%
Ethyl 2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoate
Formel: C₆H₉F₃O₃
Molekylvægt: 186.129 g/mol
Kogepunkt: 85 °C (150 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258952
CAS-nummer: 107018-39-3