HFPO polymer allyl ether
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3632-1G PC3632-25G PC3632-5G
APOSPC3632-1GEA 741 DKK
APOSPC3632-1G APOSPC3632-25G APOSPC3632-5G
HFPO polymer allyl ether
HFPO polymer allyl ether
(1500 - 2000 amu)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09753871
CAS-nummer: 631897-32-0