2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-amine, 2-Amino-2H-hexafluoropropane
PC3608-1G PC3608-5G
APOSPC3608-1GEA 1180 DKK
APOSPC3608-1G APOSPC3608-5G
2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine 97%
2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine
Formel: C₃H₃F₆N
Kogepunkt: 57…58 °C
Massefylde: 1,5442 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08460498
CAS-nummer: 1619-92-7
UN nummer: 2920
ADR: 8+3,II