(1R)-1-(Trifluoromethyl)ethylamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3589-1G PC3589-250MG
APOSPC3589-1GEA 448 DKK
APOSPC3589-1G APOSPC3589-250MG
(1R)-1-(Trifluoromethyl)ethylamine hydrochloride
(1R)-1-(Trifluoromethyl)ethylamine hydrochloride
Formel: C₃H₆F₃N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779095
CAS-nummer: 177469-12-4