1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3567-1G PC3567-5G
APOSPC3567-1GEA 741 DKK
APOSPC3567-1G APOSPC3567-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol 97+%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol
Formel: C₈H₅F₁₃S
Kogepunkt: 112…114 °C
Massefylde: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00792427
CAS-nummer: 34451-26-8