2-Chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3546-1G PC3546-5G
APOSPC3546-1GEA 907 DKK
APOSPC3546-1G APOSPC3546-5G
2-Chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
2-Chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
Formel: C₄H₆ClF₃O
Kogepunkt: 114…115 °C
Massefylde: 1,303 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00462515
CAS-nummer: 1537-70-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III