2-[(2-Fluorophenyl)amino]nitrobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-2'-nitrodiphenylamine, 2-Fluoro-N-(2-nitrophenyl)aniline
PC3545-25G PC3545-5G
APOSPC3545-25GEA 1300 DKK
APOSPC3545-25G APOSPC3545-5G
2-[(2-Fluorophenyl)amino]nitrobenzene 98%
2-[(2-Fluorophenyl)amino]nitrobenzene
Formel: C₁₂H₉FN₂O₂
Molekylvægt: 232.21 g/mol
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08741396
CAS-nummer: 28898-02-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III