4-(Difluoromethoxy)phenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3536-1G PC3536-5G
APOSPC3536-1GEA 994 DKK
APOSPC3536-1G APOSPC3536-5G
4-(Difluoromethoxy)phenol 97%
4-(Difluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236236
CAS-nummer: 87789-47-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III