2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)nitrobenzene, 2-Fluoro-1-(methylsulphonyl)-4-nitrobenzene
PC3502-1G PC3502-250MG
APOSPC3502-1GEA 469 DKK
APOSPC3502-1G APOSPC3502-250MG
2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
Formel: C₇H₆FNO₄S
Molekylvægt: 219.19 g/mol
Smeltepunkt: 101…103 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08692411
CAS-nummer: 252561-33-4