2-Fluorobenzal bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3471-1G PC3471-5G
APOSPC3471-1GEA 1510 DKK
APOSPC3471-1G APOSPC3471-5G
2-Fluorobenzal bromide
2-Fluorobenzal bromide
Formel: C₇H₅Br₂F
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045061
CAS-nummer: 220141-76-4
UN nummer: 1760
ADR: 8,III