1-(2-Fluoroethyl)-4-hydroxypiperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3464-1G PC3464-500MG
APOSPC3464-1GEA 6170 DKK
APOSPC3464-1G APOSPC3464-500MG
1-(2-Fluoroethyl)-4-hydroxypiperidine
1-(2-Fluoroethyl)-4-hydroxypiperidine
Formel: C₇H₁₄FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09751123
CAS-nummer: 492446-45-4