2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3439-100G PC3439-25G PC3439-5G
APOSPC3439-100GEA 4240 DKK
APOSPC3439-100G APOSPC3439-25G APOSPC3439-5G
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BBrFO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08276828
CAS-nummer: 957062-89-4