Methyl 2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3415-1G PC3415-5G
APOSPC3415-1GEA 1320 DKK
APOSPC3415-1G APOSPC3415-5G
Methyl 2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate
Methyl 2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate
Formel: C₁₃H₁₁F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09879929
CAS-nummer: 898289-62-8