Pentafluorophenyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3414-1G PC3414-250MG
APOSPC3414-1GEA 1580 DKK
APOSPC3414-1G APOSPC3414-250MG
Pentafluorophenyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Formel: C₁₇H₁₄F₅N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09879919
CAS-nummer: 941716-83-2