1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3413-1G PC3413-250MG
APOSPC3413-1GEA 1580 DKK
APOSPC3413-1G APOSPC3413-250MG
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
1-Methyl-5-phenoxy-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₂H₈ClF₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09879946
CAS-nummer: 921939-09-5