1-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,3-dimethylazetidin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,3-dimethyl-2-oxoazetidine
PC3365-250MG PC3365-500MG
APOSPC3365-250MGEA 4870 DKK
APOSPC3365-250MG APOSPC3365-500MG
1-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,3-dimethylazetidin-2-one
1-[2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3,3-dimethylazetidin-2-one
Formel: C₁₂H₁₃F₃N₂O
Molekylvægt: 258.24 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09907668
CAS-nummer: 861881-17-6