4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3364-100MG PC3364-500MG
APOSPC3364-100MGEA 765 DKK
APOSPC3364-100MG APOSPC3364-500MG
4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(4-Amino-2-fluorophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Formel: C₁₇H₂₆FN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09952121
CAS-nummer: 952285-83-5