4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3363-1G PC3363-250MG
APOSPC3363-1GEA 2510 DKK
APOSPC3363-1G APOSPC3363-250MG
4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(2-Fluoro-4-nitrophenyl)(methyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Formel: C₁₇H₂₄FN₃O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09952120
CAS-nummer: 952285-82-4