1H,1H,2H-Pentacosafluorotetradec-1-ene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3337-1G PC3337-5G
APOSPC3337-1GEA 712 DKK
APOSPC3337-1G APOSPC3337-5G
1H,1H,2H-Pentacosafluorotetradec-1-ene 97%
1H,1H,2H-Pentacosafluorotetradec-1-ene
Formel: C₁₄H₃F₂₅
Kogepunkt: 118…120 °C (20 mm Hg)
Smeltepunkt: 61…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038351
CAS-nummer: 67103-05-3