Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic acid, methyl ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: HFPO hexamer methyl ester
PC3336-25G PC3336-5G
APOSPC3336-25GEA 4750 DKK
APOSPC3336-25G APOSPC3336-5G
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic acid, methyl ester 97%
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic acid, methyl ester
Formel: C₁₉H₃F₃₅O₇
Kogepunkt: 97…98 °C (0,6 mm Hg)
Massefylde: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038871
CAS-nummer: 1005033-64-6