2,3-Difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC33176-1G PC33176-250MG PC33176-5G
APOSPC33176-1GEA 1090 DKK
APOSPC33176-1G APOSPC33176-250MG APOSPC33176-5G
2,3-Difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Formel: C₇H₂F₅IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32066740
CAS-nummer: 2366994-09-2