2-Benzyl-4-chloro-5-[(trifluoromethyl)sulphonyloxy]-2H-pyridazin-3-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3315-100MG PC3315-250MG
APOSPC3315-100MGEA 1580 DKK
APOSPC3315-100MG APOSPC3315-250MG
2-Benzyl-4-chloro-5-[(trifluoromethyl)sulphonyloxy]-2H-pyridazin-3-one
2-Benzyl-4-chloro-5-[(trifluoromethyl)sulphonyloxy]-2H-pyridazin-3-one
Formel: C₁₂H₈ClF₃N₂O₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07367011
CAS-nummer: 856250-49-2