6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3313-100MG PC3313-250MG
APOSPC3313-100MGEA 1210 DKK
APOSPC3313-100MG APOSPC3313-250MG
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
6-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloropyridazine
Formel: C₁₂H₅ClF₆N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06801347
CAS-nummer: 1031928-92-3