Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32983-1G PC32983-250MG PC32983-5G
APOSPC32983-1GEA 3930 DKK
APOSPC32983-1G APOSPC32983-250MG APOSPC32983-5G
Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 3,6-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₅F₅O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32066744
CAS-nummer: 2366994-08-1