1-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-imidazolidin-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32981-1G PC32981-250MG
APOSPC32981-1GEA 763 DKK
APOSPC32981-1G APOSPC32981-250MG
1-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-imidazolidin-2-one
1-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-imidazolidin-2-one
Formel: C₁₀H₉F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23696675
CAS-nummer: 1554285-69-6