Methyl 5-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32963-1G PC32963-250MG
APOSPC32963-1GEA 1050 DKK
APOSPC32963-1G APOSPC32963-250MG
Methyl 5-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl 5-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₃H₉F₃O₃S
Molekylvægt: 302.269 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18408646
CAS-nummer: 1261530-65-7