5-(Difluoromethoxy)picolinic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32959-1G PC32959-250MG
APOSPC32959-1GEA 3190 DKK
APOSPC32959-1G APOSPC32959-250MG
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid 99%
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid
Formel: C₇H₅F₂NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18261162
CAS-nummer: 1174323-34-2