4-Fluoro-5-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32958-1G PC32958-250MG
APOSPC32958-1GEA 3210 DKK
APOSPC32958-1G APOSPC32958-250MG
4-Fluoro-5-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 99%
4-Fluoro-5-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₄FIN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27986882
CAS-nummer: 1638765-44-2