3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32955-1G PC32955-250MG
APOSPC32955-1GEA 4910 DKK
APOSPC32955-1G APOSPC32955-250MG
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃F₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32066754
CAS-nummer: 104044-26-0