Methyl 4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32954-1G PC32954-250MG PC32954-5G
APOSPC32954-1GEA 1310 DKK
APOSPC32954-1G APOSPC32954-250MG APOSPC32954-5G
Methyl 4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23707534
CAS-nummer: 1427440-57-0