4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC32953-1G PC32953-250MG PC32953-5G
APOSPC32953-1GEA 567 DKK
APOSPC32953-1G APOSPC32953-250MG APOSPC32953-5G
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₄F₅N
Molekylvægt: 221.127 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28790571
CAS-nummer: 1807192-90-0
UN nummer: 3265
ADR: 8 III