5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32952-1G PC32952-250MG
APOSPC32952-1GEA 4080 DKK
APOSPC32952-1G APOSPC32952-250MG
5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
5-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formel: C₉H₈BrF
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19439948
CAS-nummer: 1345035-29-1