2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
PC3295-250MG PC3295-1G PC3295-5G
APOSPC3295-250MGEA 698 DKK
APOSPC3295-250MG APOSPC3295-1G APOSPC3295-5G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride 95+%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₅O
Molekylvægt: 198.09 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236266
CAS-nummer: 116640-12-1
UN nummer: 1760
ADR: 8 III