3-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3-cyclopropyl-5-fluorobenzene
PC32949-1G PC32949-250MG PC32949-5G
APOSPC32949-1GEA 942 DKK
APOSPC32949-1G APOSPC32949-250MG APOSPC32949-5G
3-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene
3-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formel: C₉H₈BrF
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21099988
CAS-nummer: 1311265-74-3