2-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32944-1G PC32944-250MG
APOSPC32944-1GEA 3550 DKK
APOSPC32944-1G APOSPC32944-250MG
2-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
2-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formel: C₉H₈BrF
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21100009
CAS-nummer: 1353855-60-3