2-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32943-1G PC32943-250MG
APOSPC32943-1GEA 4910 DKK
APOSPC32943-1G APOSPC32943-250MG
2-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
2-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formel: C₉H₈BrF
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24449791
CAS-nummer: 1434127-29-3