2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32940-1G PC32940-250MG
APOSPC32940-1GEA 2620 DKK
APOSPC32940-1G APOSPC32940-250MG
2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₅F₂N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18909881
CAS-nummer: 97273-25-1