2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32938-1G PC32938-250MG PC32938-5G
APOSPC32938-1GEA 1560 DKK
APOSPC32938-1G APOSPC32938-250MG APOSPC32938-5G
2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₅F₂N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22561278
CAS-nummer: 189045-39-4