2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32937-1G PC32937-250MG PC32937-5G
APOSPC32937-1GEA 3930 DKK
APOSPC32937-1G APOSPC32937-250MG APOSPC32937-5G
2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₅ClF₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20390822
CAS-nummer: 91437-08-0