2-(Difluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32936-1G PC32936-250MG
APOSPC32936-1GEA 1400 DKK
APOSPC32936-1G APOSPC32936-250MG
2-(Difluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₅ClF₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20390926
CAS-nummer: 1342424-21-8