5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC32935-1G PC32935-250MG
APOSPC32935-1GEA 4310 DKK
APOSPC32935-1G APOSPC32935-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₅BrF₂N₂
Molekylvægt: 247.04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20403496
CAS-nummer: 1256956-70-3